Learn More
(S)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine, 95+%, (sum of isomers), 95% e.e., Thermo Scientific™
Catalog Number p-4380076
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
4187-56-8
C8H10ClN
155.63
PINPOEWMCLFRRB-LURJTMIESA-N
s-1-4-chlorophenyl ethylamine, s-1-4-chlorophenyl ethanamine, 1s-1-4-chlorophenyl ethanamine, s-4-chloro-alpha-methylbenzylamine, s---1-4-chlorophenyl ethylamine, 1s-1-4-chlorophenyl ethan-1-amine, pubchem15221, s-4-chloro-, a-methylbenzylamine, 1s-1-4-chlorophenyl ethylamine, s-1-4-chloro-phenyl ethylamine
1550852
(1S)-1-(4-clorofenil)etanamina
CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)N
4187-56-8
C8H10ClN
155.63
PINPOEWMCLFRRB-LURJTMIESA-N
s-1-4-chlorophenyl ethylamine, s-1-4-chlorophenyl ethanamine, 1s-1-4-chlorophenyl ethanamine, s-4-chloro-alpha-methylbenzylamine, s---1-4-chlorophenyl ethylamine, 1s-1-4-chlorophenyl ethan-1-amine, pubchem15221, s-4-chloro-, a-methylbenzylamine, 1s-1-4-chlorophenyl ethylamine, s-1-4-chloro-phenyl ethylamine
1550852
(1S)-1-(4-clorofenil)etanamina
CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Nombre de nota 95% e.e
Densidad 1.1150g/mL
Punto de ebullición 232.0°C
Cantidad 1 g
Envase Glass bottle
Índice de refracción 1.5410 to 1.5430
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Gravedad específica 1.115
Fórmula lineal ClC6H4CH(CH3)NH2
Información de solubilidad Solubility in water: moderately soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.63
Porcentaje de pureza 95+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.