Learn More
Isocianato de (S)-(-)-1-(4-bromofenil)etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15459159
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethyl isocyanate
CAS 149552-52-3
Punto de fusión 30°C to 32°C
Punto de ebullición 145°C to 147°C (7 mmHg)
Fórmula molecular C9H8BrNO
Número MDL MFCD05664122
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo s---1-4-bromophenyl ethyl isocyanate, 1-bromo-4-1s-1-isocyanatoethyl benzene, s-1-4-bromophenyl ethyl isocyanate, s-1-bromo-4-1-isocyanatoethyl benzene, s---1-4-bromophenyl ethylisocyanate, 1-bromo-4-s-1-isocyanato-ethyl-benzene, benzene,1-bromo-4-1s-1-isocyanatoethyl
Clave InChI AKVAGWOVWQDTAF-ZETCQYMHSA-N
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)Br)N=C=O
Nombre IUPAC 1-bromo-4-[(1S)-1-isocianatoetil]benceno
Peso molecular (g/mol) 226.073
PubChem CID 7568842
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.08
Porcentaje de pureza 97%