Learn More
(S)-(-)-1-(2-naftil)etilamina, ChiPros + 99 %, + 99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046983
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
3082-62-0
C12H13N
171.243
MFCD00085366
KHSYYLCXQKCYQX-VIFPVBQESA-N
s-1-naphthalen-2-yl ethanamine, s---1-2-naphthyl ethylamine, s-1-2-naphthyl ethylamine, 1s-1-naphthalen-2-yl ethan-1-amine, 2-naphthalenemethanamine, alpha-methyl-, alphas, 1s-1-2-naphthyl ethylamine, 1s-1-naphthalen-2-yl ethanamine, s-1-2-naphthyl ethanamine, s-1-naphth-2-yl ethylamine, s-1-naphth-2-yl-ethylamine
1201503
(1S)-1-naftalen-2-iletanamina
CC(C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)N
3082-62-0
C12H13N
171.243
MFCD00085366
KHSYYLCXQKCYQX-VIFPVBQESA-N
s-1-naphthalen-2-yl ethanamine, s---1-2-naphthyl ethylamine, s-1-2-naphthyl ethylamine, 1s-1-naphthalen-2-yl ethan-1-amine, 2-naphthalenemethanamine, alpha-methyl-, alphas, 1s-1-2-naphthyl ethylamine, 1s-1-naphthalen-2-yl ethanamine, s-1-2-naphthyl ethanamine, s-1-naphth-2-yl ethylamine, s-1-naphth-2-yl-ethylamine
1201503
(1S)-1-naftalen-2-iletanamina
CC(C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)N
(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamine is used in asymmetric synthesis. It is also used in the preparation of thiourea compounds using chiral amine, which is used as a bifunctional catalyst for the Strecker and nitro-Michael reactions. Further, it acts as a chiral building block and chiral resolution reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-(-)-1-(2-naftil)etilamina se utiliza en síntesis asimétrica. También se usa en la preparación de compuestos de tiourea con la amina quiral, que se utiliza como un catalizador bifuncional para las reacciones Strecker y Nitro-Michael. Además, actúa como un compuesto básico quiral y como un reactivo de resolución quiral.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Sensible al dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 90°C (0.15 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo ≥ 99 % ee
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Beilstein 3195949
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica −20° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24
Porcentaje de pureza ≥99%