Learn More
(S)-(+)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftilamina, ChiPros™ + 99 %, 99% ee, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046981
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
23357-52-0
C10H13N
147.221
MFCD00671630
JRZGPXSSNPTNMA-JTQLQIEISA-N
s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, s-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, s-+-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, s-1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, s-+-1-aminotetraline, chembl39537, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1s, s-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-1-ylamine, s-1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene
7058074
(1S)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina
C1CC(C2=CC=CC=C2C1)N
23357-52-0
C10H13N
147.221
MFCD00671630
JRZGPXSSNPTNMA-JTQLQIEISA-N
s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, s-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, s-+-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, s-1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, s-+-1-aminotetraline, chembl39537, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1s, s-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-1-ylamine, s-1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene
7058074
(1S)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina
C1CC(C2=CC=CC=C2C1)N
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine is used as a chiral amine derivative used in studies of real-time chiral discrimination of enantiomers as well as in studies of kinetic resolution of chiral amines with ω-transaminase using an enzyme-membrane reactor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-(+)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftilamina se utiliza como un derivado de la amina quiral utilizado en estudios de discriminación quiral en tiempo real de enantiómeros, así como en estudios de resolución cinética de aminas quirales con ω-transaminasa utilizando un reactor de membrana enzimático.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Densidad 1.035
Punto de ebullición 118°C to 120°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo 99 % ee
Índice de refracción 1.5645
Cantidad 1 g
Beilstein 2360279
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.22
Porcentaje de pureza ≥99%