Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tetrahidrato rojo de rutenio, puro
Catalog Number p-191178
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
12790-48-6
Cl6H36N14O6Ru3-14
844.29
MFCD00167176
IMVKVBRYNZXYAP-UHFFFAOYSA-H
108195
azanida; oxigeno(2-); rutenio; rutenio(5+); hexacloruro; tetrahidrato
[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].O.O.O.O.[O-2].[O-2].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru].[Ru+5].[Ru+5]
12790-48-6
Cl6H36N14O6Ru3-14
844.29
MFCD00167176
IMVKVBRYNZXYAP-UHFFFAOYSA-H
108195
azanida; oxigeno(2-); rutenio; rutenio(5+); hexacloruro; tetrahidrato
[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].O.O.O.O.[O-2].[O-2].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru].[Ru+5].[Ru+5]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ruthenium red tetrahydrate
Nombre de nota Pure
Fórmula lineal [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6·4H2O
Índice Merck 10, 8161
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ammonia
Lambda máx 530 to 536nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 858.35
Porcentaje de pureza 34.6 to 36.1% (ruthenium)
Grado Pure
Coeficiente de absorción molar 8000L/(mole.cm) (lambda min., 0.02g/L H2O)
Envase Frasco de vidrio
Color Morado-rojo
Cantidad 1 g
Forma física Polvo cristalino