missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución estándar de plasma de rutenio, Ru 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™

Catalog Number 11308677
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-18-8
Ru
101.07
MFCD00011207 MFCD03458417
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
23950
CHEBI:30682
rutenio
[Ru]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-18-8
Ru
101.07
MFCD00011207 MFCD03458417
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
23950
CHEBI:30682
rutenio
[Ru]

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ruthenium
Nombre de nota Ru 10, 000μg/mL
Cantidad 100 mL
Solubilidad Miscible with water
Forma física Líquida

RUO - Para uso exclusivo en investigación

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'