Learn More
Óxido de rutenio(IV) hidrato, Premion™, 99,99 % (base metálica), Ru 54-60 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Chemical catalyst, important material for producing resistance and capacitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ruthenium (IV) oxide hydrate |
Punto de fusión | 1200°C (sublimation) |
Color | Negro |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 5 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN1479 |
Información de solubilidad | It is soluble in fused alkalis. It is insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.07 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99.99% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 2
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.