Learn More
Alfa Aesar™ Ruthenium, 5% on activated carbon paste, Type 619
Marca:  Alfa Aesar™ H36004.14
Detalles adicionales : CAS : 7440-18-8 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497597
  • 204.00€ / 25 g
Fecha estimada de envío
15-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-18-8
101.07
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
23950
ruthenium
Ru
MFCD03458417
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
CHEBI:30682
[Ru]
Especificaciones
Ruthenium
7440-18-8
MFCD03458417
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
ruthenium
23950
Powder
Gray
5% on activated carbon paste, Type 619
Ru
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
[Ru]
101.07
CHEBI:30682
Odorless
25g
Videos
SDS Documentos