Learn More
Bollé Safety Rush+ Platinum™ Safety Glasses
12.06 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tinción de lente:
Ahumado
Transparente
Color de marco:
Blanco, azul
Negro
Rojo, negro
Descripción
- Protección superior
- Varillas antideslizantes
- Puente antideslizante ajustable
- Las gafas de seguridad con lentes transparentes son imprescindibles en interiores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado de norma europea CE disponible. |
Tipo de lente | Platimun™ |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Color de marco | Rojo, negro |
N.° por paquete | 1 unidad |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Policarbonato |
Protección UV | Sí |