Learn More
Macherey Nagel X100 Round filter MN GF-4, D=24cm .
Marca:  Macherey Nagel 414024
X100 Round filter MN GF-4, D=24cm .
Código de producto. 10022781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    557.00€
    535.00€ / paquete de 100
    Ahorro 22.00€
    3% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-01-2026