Learn More
Macherey Nagel X100 Round filter MN 611, D=12,5cm .
Marca:  Macherey Nagel 425012
X100 Round filter MN 611, D=12,5cm .
Código de producto. 10042661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.95€
    11.50€ / paquete de 100
    Ahorro 0.45€
    3% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-01-2026