missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Rubiflex NB27 Safety Gloves

Catalog Number 17200321
Click to view available options
Tamaño:
7
9
10
11
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Gloves feature a special NBR coating and full cotton interlock liner for a secure grip in damp, oily, or greasy work environments.

  • Guantes de seguridad con revestimiento NBR y forro de algodón entrelazado
  • Los guantes son resistentes y duraderos además de flexibles
  • Ideal para trabajos complejos en entornos húmedos, aceitosos o grasientos
  • Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
Certificaciones/conformidad Norma 100 OEKO-TEX™
Aplicaciones Industrial
Coating Material NBR
Color Naranja
Tamaño 7
Norma EN388 3111X
Para utilizar con (aplicación) Inspección, mantenimiento, procesamiento de metales, pintura y reparaciones
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Algodón
Serie Rubiflex NB27
Longitud (métrico) 27 cm
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'