Learn More
Uvex™ Rubiflex NB 3501 Safety Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- El revestimiento NBR completo es muy flexible para tareas que requieren destreza
- Impregnación de RUBIPOR transpirable
- Revestimiento de tejido interlock de algodón
- Resistente al aceite, la grasa, el combustible y los aerosoles
- Ideal para su uso en entornos controlados
Especificaciones
Aplicaciones | Industrial |
Coating Material | NBR |
Color | Naranja |
Tamaño | 9 |
Norma EN388 | 0121X |
Para utilizar con (aplicación) | Inspección, trabajo con metales ligeros, mantenimiento y pintura |
Sexo | Unisex |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |
Material de revestimiento | Algodón |
Serie | Rubiflex NB 3501 |