Learn More
Alfa Aesar™ Rubidium sulfate, 99% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 013493.14
Detalles adicionales : CAS : 7488-54-2 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316868
  • 58.50€ / 25 g
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
7488-54-2
266.992
GANPIEKBSASAOC-UHFFFAOYSA-L
197088
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Rb+].[Rb+]
O4Rb2S
MFCD00011190
rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate
rubidium(1+);sulfate
Especificación
Rubidium sulfate
(metals basis)
MFCD00011190
GANPIEKBSASAOC-UHFFFAOYSA-L
rubidium(1+);sulfate
197088
Crystalline
3.613g/mL
1.513
25g
7488-54-2
O4Rb2S
rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Rb+].[Rb+]
266.992
267
99%
Odorless
1050°C