Learn More
Alfa Aesar™ Rubidium, plasma standard solution, Specpure™, Rb 10,000μg/mL
Marca:  Alfa Aesar™ 014380.AP
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11490410
  • 287.00€ / 500 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-01-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD00134055
Especificación
Rubidium plasma standard solution
Rb2CO3 in 5% HNO3
UN3264
Specpure™
Rb 10000μg/mL
MFCD00134055
Liquid
500mL