Learn More
Nitrato de rubidio, 99,8 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10033450
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
13126-12-0
NO3Rb
147.47
MFCD00011193
RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
25731
[Rb+].[O-][N+]([O-])=O
13126-12-0
NO3Rb
147.47
MFCD00011193
RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
25731
[Rb+].[O-][N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Rubidium nitrate
Punto de fusión 310.0°C
Nombre de nota Pure
Color Blanco
Forma física Sólido cristalino similar a agujas
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.80%
Fórmula lineal RbNO3
Información de solubilidad Solubility in water: 44.28 g/100mL (16°C). Other solubilities: slightly soluble in acetone, very soluble in hno3
Nombre IUPAC rubidio(1+);nitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.48
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 3.11
Densidad 3.1100g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Rubidium nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.