Learn More
Cloruro de rubidio, 99,975 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Catalog Number 11376997
435.35 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7791-11-9
ClRb
120.92
MFCD00011187
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
62683
CHEBI:78672
rubidio(1+);cloruro
[Cl-].[Rb+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7791-11-9
ClRb
120.92
MFCD00011187
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
62683
CHEBI:78672
rubidio(1+);cloruro
[Cl-].[Rb+]
Rubidium chloride is the mostly used rubidium compound, and finds its applications in various fields ranging from electrochemistry to molecular biology. It is used as a non-invasive biomarker, anergic and apathetic depressives in the field of biology; In addition, appropriate preparation of this salt is used as a radioactive isotope to study the perfusion of heart muscle. In the field of biochemistry, it is used to induce cells to take up DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1390°C
Nombre del producto químico o material Rubidium chloride
Punto de fusión 718°C
Color Blanco
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.975% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.92
Olor Odorless
Índice de refracción 1.493
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White crystals
Densidad 2.8