Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural de un orificio
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10410893
  • 5.74€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío
23-09-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Made up of natural rubber
  • Red in color
  • Contains one hole
Especificaciones
Especificaciones
9mm
11.5mm
46/55 IRHD
Tapón
Rojo
3mm
For laboratory use
20mm
Paquete de 20
Natural Rubber