Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.39420kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10411083
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Fabricados con caucho natural
  • En color rojo
  • Tapones sólidos sin agujeros
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
Para el uso en el laboratorio
28,5mm
Caucho natural
28mm
Tapón
25mm
20/paq.
46/55 IRHD