Learn More
DWK Life Sciences Junta de goma, en EPDM, para crisoles filtrantes
La junta de goma es necesaria para lograr la estanqueidad al gas durante la filtración al vacío.
Marca:  DWK Life Sciences 292013109
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11810720
  • 30.35€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para poder conectar un filtro y un matraz de filtración, se necesita un manguito de goma que proteja ambas piezas de vidrio de daños y las conecte de manera hermética a los gases. Esta estanquidad a los gases es necesaria para realizar una filtración al vacío.
  • Para un cierre hermético en aplicaciones de filtración al vacío
  • Para filtros de crisoles
Especificaciones
Especificaciones
10/Paq.
Adaptador de embudo adecuado, n.º de cat. 24 316 32 02
Adaptador
49 mm