Learn More
DWK Life Sciences Junta de goma, en EPDM, para crisoles filtrantes
La junta de goma es necesaria para lograr la estanqueidad al gas durante la filtración al vacío.
25.55€ - 30.35€
Especificaciones
Cantidad 10/Paq.
Tipo Adaptador
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño de junta Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de junta Precio Cantidad y disponibilidad  
11810720
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
292013109
49 mm
30.35€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11800720
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
292012601
41 mm
28.65€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11890710
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
292012104
33 mm
27.35€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11880710
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
292011408
26 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Para poder conectar juntos un filtro y un frasco para filtrar, se requiere una junta de goma que proteja contra daños a ambas partes del vidrio y las conecte de forma hermética al gas. Esta estanqueidad al gas es necesaria para realizar una filtración al vacío.
  • Para un cierre hermético en aplicaciones de filtración al vacío
  • Para crisoles filtrantes
Especificaciones
Especificaciones
10/Paq.
Adaptador