Learn More
Abeba™ Zapatos de caucho 9250
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Piel suave
- Azul oscuro
- Entresuela de PU
- Suela de caucho especial antideslizante
- Tratamiento Sanitized
- Antiestático
- Correa de talón plegable, ajustable
- Plantilla de cuero
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li |
| Color | Azul |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 41 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Caucho |
| Modelo | 9250 |