Learn More
RTN2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno RTN2
Concentración 0.3 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16828063
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
11168-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16818063
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
11168-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene belongs to the family of reticulon encoding genes. Reticulons are associated with the endoplasmic reticulum, and are involved in neuroendocrine secretion or in membrane trafficking in neuroendocrine cells. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
Especificaciones
Especificaciones
RTN2
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
O70622, O75298
20167, 308410, 6253
RTN2 Fusion Protein Ag1655
Primary
-20°C
RTN2
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
NSP like protein 1, NSP like protein I, NSP2, NSPL1, NSPLI, reticulon 2, RTN2
RTN2
IgG
Antigen Affinity Chromatography