Learn More
Thermo Scientific™ Placas calefactoras RT2, modelo Basic
Mejore su confianza en la seguridad y la precisión de los resultados con esta placa calefactora con pantalla digital de perfil bajo.
Marca: Thermo Scientific™ 88880001
Detalles adicionales : Peso : 3.43800kg
Descripción
Aumente su confianza en la seguridad y la precisión con la placa calefactora Thermo Scientific™ RT2, que ofrece una pantalla digital y de perfil bajo. Incorpora un sistema de alerta por superficie caliente y un sistema de desconexión en caso de ascenso de la temperatura que permite calentar las muestras con precisión y en condiciones seguras para el laboratorio.
Además de un indicador de advertencia de la parte superior caliente, un circuito de prevención de sobrecalentamiento apaga el calentador si la temperatura de la placa superior alcanza 450 °C.- Control digital
- Control de temperatura por microprocesador PID
- Tres modos de control de temperatura seleccionables:
- Modo óptimo
- Modo rápido
- Modo lento
- Dos opciones de temporizador seleccionables para indicar el valor configurado y el valor real de forma simultánea
- Baño de calefacción antideslizante (opcional)
- Pantalla de seguridad transparente (opcional)
Especificaciones
Varios estilos | |
11,42 x 6,34 x 3,94 pulg (290 x 161 x 100 mm) | |
Placa caliente | |
cCSAus, CE | |
Redondo | |
Aluminio, cerámica | |
PID | |
De 50 °C a 350 °C | |
11,42 in | |
100 mm | |
161 mm | |
230 V, 50/60 Hz |
LED digital | |
25 kg | |
2 años | |
230 V | |
Aluminio fundido | |
de - 122 °F a 662 °F | |
8,9 cm; 5,5 pulg. de diámetro | |
3,94 in | |
6,34 in | |
290 mm | |
600 W | |
50/60 Hz |