Learn More
RSPH3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17603-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16817544
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
RSPH3
Polyclonal
Unconjugated
RSPH3
RSHL2, RSP3, RSPH3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
361476, 83861
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.44 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q86UC2
Rsph3
RSPH3 Fusion Protein Ag11707
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat