Learn More
BINDER™ Interfaz RS 422, accesorios
Interfaz RS 422, accesorios - Cable de conexión RS 422 (15 m), entre el distribuidor de corriente modular y la interfaz RS 422  
Marca:  BINDER™ 5023-0036
Detalles adicionales : Peso : 1.70000kg
Código de producto. 15671556
  • 198.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para usar con incubadoras y cámaras
  • 15 m de longitud
Especificaciones
Especificaciones
Interfaz RS422, accesorios: cable de conexión RS 422 (15 m) entre el distribuidor de enchufe y la interfaz RS422
Cámaras BINDER VD023-230 V, VD053-230 V, VD115-230 V
Accesorio, cable de conexión
15 m