Learn More
RPP21 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 16377-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16815984
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
RPP21
Polyclonal
Unconjugated
RPP21
C6orf135, CAT60, Ribonucleoprotein V, RNaseP protein p21, RPP21
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
406230, 67676, 79897
-20°C
Liquid
Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8R040, Q9H633
Rpp21
RPP21 Fusion Protein Ag9353
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat