missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPP21 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno RPP21
Concentración 0.23 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16825984
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
16377-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16815984
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
16377-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

RPP21
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q8R040, Q9H633
406230, 67676, 79897
RPP21 Fusion Protein Ag9353
Primary
-20°C
RPP21
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C6orf135, CAT60, Ribonucleoprotein V, RNaseP protein p21, RPP21
Rpp21
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications