Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640, sin glutamina
Medio RPMI 1640, sin glutamina
Marca: Gibco™ 31870017
8.49 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
El medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 fue desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y como monocapa. Desde entonces el RPMI 1640 se ha considerado adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones del medio RPMI Gibco™ 1640 para diversas aplicaciones de cultivos celulares.El medio RPMI Gibco™ 1640 es único con respecto a otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas. El RPMI 1640 contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco. Además, las vitaminas inositol y colina están presentes en concentraciones muy elevadas.
Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación: No se ha diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Sistema de elaboración y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El RPMI 1640 Gibco™ se elabora en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
El RPMI 1640 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el RPMI 1640 requiere una suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. El RPMI 1640 utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,0 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (entre 2 y 8 °C). | |
1 X | |
Líquido | |
Suplementos de suero estándar | |
Rojo de fenol | |
Embalaje sostenible | |
Gibco™ | |
Temperatura ambiente |
Células de mamíferos | |
Cultivo de células de mamíferos | |
RPMI 1640 | |
Estéril con filtro | |
Sin glutamina, Sin HEPES, Sin piruvato sódico | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
100 ml |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.