Learn More
Greiner Bio-One Round Bottom Polypropylene Test Tubes for Storage Box
For use with Micro Rack Tube System.
Marca: Greiner Bio-One 102270
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Los tubos de ensayo de polipropileno presentan una alta resistencia térmica, mecánica y química. Por lo tanto, se recomienda para su uso como recipiente de almacenamiento de productos químicos y muestras biológicas
- Volumen: 1.2mL
- Diám. × Al: 8,5 x 44 mm
- Disponible con o sin
Especificaciones
Tira de 8 tubos | |
44 mm | |
Sistema de gradillas de microtubos; almacenamiento de muestras químicas y biológicas | |
8,5 mm | |
Tubo de ensayo |
1,2 ml | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Tira de 8 tapones |