Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round Bottom Flasks
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07035072
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11953621
  • 753.66€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conforme a DIN ISO 24450 y además de la norma
  • Con reborde
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
76 mm
2 L
Vidrio Duran
240 mm