Learn More
Korff™ Discos de aluminio redondos
83.05€ - 254.00€
Especificaciones
Material | Lámina de aluminio |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza en una amplia gama de tareas de laboratorio |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10313841
|
Korff™
60210 |
100 mm |
154.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10272041
|
Korff™
60214 |
120 mm |
183.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12672603
|
Korff™
60216 |
130 mm |
112.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10728521
|
Korff™
60220 |
150 mm |
254.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12682603
|
Korff™
60210 |
100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Lámina de aluminio | |
Se utiliza en una amplia gama de tareas de laboratorio |