Learn More
SVL™ Juntas esféricas Rotulex™
Ofrece una junta esférica sin grasa
Marca: SVL™ RM19
132.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Todo el recorrido de vidrio y PTFE es altamente resistente al ataque de productos químicos
- Se pueden usar a temperaturas de hasta 200 °C
- El sistema está formado por la junta de bola macho con junta tórica con revestimiento de PTFE que encaja en la junta de copa hembra
- La junta se puede retener junto con una abrazadera metálica con resorte
- Los componentes RM, RF, RO y RC deben pedirse por separado
Especificaciones
Junta macho | |
Vidrio, PTFE | |
Junta esférica | |
19 |