Learn More
IKA™ Herramienta de dispersión S 10 N - 8 G
Adecuada para su uso con el instrumento de dispersión T 10 Basic y T 10 Standard.
Marca:  IKA™ 0003305500
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Código de producto. 10664573
  • 1455.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La tecnología de dispersión funciona mediante el principio de estátor-rotor
  • El sistema consta de un rotor dentro de un estátor estacionario
  • Debido a la alta velocidad circunferencial, el medio que se va a procesar se extrae axialmente en el cabezal de dispersión y luego se fuerza su paso radialmente a través de las ranuras en la disposición de estátor-rotor
  • La alta velocidad y el espacio mínimo entre el rotor y el estátor producen fuerzas de cizallamiento extremadamente fuertes lo que se traduce en una mejor dispersión
  • Los materiales plásticos utilizados cuentan con aprobación de la FDA, (Food and Drug Administration, agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
  • Adecuado para instrumentos de dispersión T 10 Basic y T 10 Standard
  • Materiales en contacto con el medio: PTFE, AISI 316L
  • Aptos para disolventes
  • Temperatura máx.: 180 °C
  • Métodos de esterilización: todos los métodos
Especificaciones
Especificaciones
Elemento de dispersión
0,7 in
115 mm
S10N - 8G
1 unidad
De 1 a 50
18 mm
PTFE, acero inoxidable de 316L
S 10N-8G