Learn More
IKA™ Herramienta de dispersión S 25 N - 8 G
Adecuado para su uso con el instrumento de dispersión T 25 Digital.
Marca:  IKA™ 0001024200
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Código de producto. 10748201
  • 1730.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Rango de trabajo de 1 a 50 ml
  • Diámetro del estátor de 8mm
  • Profundidad de inmersión de 27 a 85 mm
  • Adecuado para su uso con disolventes
  • Temperatura máxima de 180 °C
  • Se puede esterilizar mediante todos los métodos
Especificaciones
Especificaciones
Elemento de dispersión
De 1 a 50
8 mm
108 mm
Intervalo de pH de 2 a 13
S25 N – 8G
1 unidad
25.000 rpm
0,3 in
Entre 27 y 85 mm
PTFE, acero inoxidable de 316L
Homogeneización de muestras médicas, emulsión de cosméticos, suspensión de recubrimientos y mucho más
S 25N–8G
Todos los métodos