Learn More
Thermo Scientific™ Buckets for Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Swinging Bucket Rotors
Expand individual bucket capacity or maximize total blood bags per spin with choice of buckets for Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ blood banking rotors.
1450.00€ - 3590.00€
Especificaciones
Capacidad 16 x 500 mL
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Descripción Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
15600937
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75003846
12/16 rotores de cestillo basculante Rotor basculante HAEMAFlex 12/16
3590.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15880582
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75003836
Cestillo ovalado, bolsa de sangre única, con Dura-Coat (juego de 2) Rotor basculante HAEMAFlex 6/8
1530.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15729389
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75003834
Ovalado, simple, bolsa de sangre, cestillo, rotor basculante 6/8 Rotor basculante HAEMAFlex 6/8
1450.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las centrífugas de bancos de sangre Thermo Scientific ofrecen la flexibilidad necesaria para seleccionar rotores de mayor capacidad o para adaptarse a los flujos de trabajo existentes, con una selección de rotores Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ y sistemas de cestillos.
Address your lab’s regular- to medium-throughput blood processing needs with the HAEMAFlex 6 swinging bucket rotor with 6 x 550mL blood bag capacity or, utilizing the same bucket system, upgrade to 8 x 550mL bags with the HAEMAFlex 8 swinging bucket rotor.
For high-throughput blood processing needs, the HAEMAFlex 12 swinging bucket rotor provides 12 x 500mL capacity or upgrade your centrifuge capacity to 16 x 500mL blood bags with the HAEMAFlex 16 rotor and the same bucket selections.
Upgrade to Thermo Scientific™ Dura-Coat™ buckets with nickel-coating to improve protection against corrosion due to moisture, chemicals or alkaline solutions.
Especificaciones
Especificaciones
16 x 500 mL