Learn More
Hettich™ Adaptador de rotor para portador n.º 1752
Designed for use with Hettich Rotors. Hettich rotors are optimized for continuous duty and long service life
107.00€
Especificaciones
Tipo | Adaptador de rotor |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Centrífuga ROTINA 380/380 R con portador nº 1752 |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11494978
|
Hettich™
1763-A |
Tubos de 4 a 15 ml |
107.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11414988
|
Hettich™
1765 |
3 tubos de 45 a 75 ml |
107.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12200209
|
Hettich™
1783-A |
16 x 2,6 a 7 ml |
107.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13493826
|
Hettich™
1772-A |
4 x 50 mL |
107.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10556575
|
Hettich™
1761 |
Tubos de 18 x 3 ml o tubos de 36 x 1,5 a 2 ml |
107.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12200199
|
Hettich™
1771-A |
8 x 15 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- For use with ROTINA 380/380 R
- The ROTINA 380's versatility and size make an invaluable addition to any lab. Ideal for clinical, research, food and beverage and industrial applications.
- Robust and steady high-capacity centrifuge
- Accessories with bio-containment protect users from aerosols while ensuring optimal safety, for instance, while centrifuging infectious samples
- Temperature control system with pre-cool function from -20 to +40°C
- Versa-Rotor™ for multiple applications
- All-steel construction
- Quiet Operation
- Easy-Lift™/Safety-Lock™ Lid
Especificaciones
Adaptador de rotor | |
Centrífuga ROTINA 380/380 R con portador nº 1752 |