Learn More
Rotenone, ≥97%, MP Biomedicals™
Catalog Number p-4404637
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
83-79-4
C23H22O6
394.423
JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
rotenone, dactinol, paraderil, --rotenone, tubatoxin, barbasco, --cis-rotenone, derrin, derris, cube root
6758
CHEBI:28201
CC(=C)C1CC2=C(O1)C=CC3=C2OC4COC5=CC(=C(C=C5C4C3=O)OC)OC
83-79-4
C23H22O6
394.423
JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
rotenone, dactinol, paraderil, --rotenone, tubatoxin, barbasco, --cis-rotenone, derrin, derris, cube root
6758
CHEBI:28201
CC(=C)C1CC2=C(O1)C=CC3=C2OC4COC5=CC(=C(C=C5C4C3=O)OC)OC
Nombre del producto químico o material Rotenone
Color De beige a blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.4
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: rotenone