Learn More
Nabertherm Rotary Tube Furnace RSRC 1300 Series with P470 Controller
Particularly suitable for processes where continuously running batch material is heated for a short time. The furnace is positioned slightly inclined heated-up to the target temperature. The material passes through the heated area of the tube and falls on the lower end out of the tube.
Marca:  Nabertherm RR1271D44
Detalles adicionales : Peso : 600.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15928460
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Temperatura máxima: 1300 °C
    • Tubo abierto de cerámica C 530
    • Termopar tipo S:
  • Los elementos calefactores de los tubos de apoyo proporcionan radiación libre
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Accionamiento ajustable de aproximadamente de 2 a 45 rpm
  • Unidad de visualización digital para el ángulo de inclinación del horno de tubo rotatorio
  • La transmisión sin correa y la carcasa del horno de tipo dividido (temperatura de apertura de < 180 °C) facilitan la extracción del tubo
  • Sistema compacto, horno de tubo rotativo colocado en una estructura base con
    • Accionamiento manual del husillo con manivela para preajustar el ángulo de inclinación
    • Celda y controles integrados
    • Ruedecillas
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
Hasta 1300 °C
1045 x 2755 x 1715 mm
120 mm
P470
750 mm
600 kg