Learn More
Nabertherm Rotary Tube Furnace, RSRB 80 Series with B400 Controller
Ideally suited for batch operation. The permanent rotation of the working tube ensures that the charge is constantly in motion. Due to the special shape of the quartz reactor with the tapered pipe ends, the batch can be kept in the rotary tube furnace and heat-treated for extended periods of time.
10765.00€ - 11190.00€
Especificaciones
Temperatura (métrico) 1100 °C
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 76 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15958250
Ver documentos Detalles de la promoción
Nabertherm
001483400
500 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15978250
Ver documentos Detalles de la promoción
Nabertherm
001483500
750 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Maximum Temperature: 1100 °C
  • Thermocouple type K
  • Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
  • Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Tube furnace designed as table-top model with quartz glass reactor which opens on both sides, tapered ends
  • Reactor is removed for emptying out of the rotary tube furnace. Beltless drive and hinged furnace housing (opening temperature < 180 °C) provide for very easy removal through
  • Adjustable drive of approx. 2-45 rpm
  • Switchgear and control unit separate from tube furnace in own wall or standing cabinet
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Especificaciones
Especificaciones
1100 °C
76 mm