Learn More
Vías laterales lisas de patrón recto Rotaflo™ para buretas
Vidrio de borosilicato resistente a productos químicos con llave de PTFE y diseño giratorio para un control de gotas único fino
242.00€ - 1175.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Llave de paso GP Rotaflo™ |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12539536
|
Quickfit
GP3ST/5 |
8 mm |
242.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10355240
|
Quickfit
GP6ST/7 |
10 mm |
342.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15587910
|
Quickfit
GP10ST/10 |
13 mm |
1175.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- No requiere lubricación: sin atascos ni contaminación
- Escala de temperatura: De - 20 °C a 200 °C
- Capacidad de vacío a 10 Torr
- Mayor diámetro de cuerpo para drenaje
- Anillo de bloqueo para evitar la retirada accidental
- Llave ergonómica para un buen agarre ergonómico y un uso sencillo
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Llave de paso GP Rotaflo™ |