Learn More
Abnova™ ROS1 Split FISH Probe
Marca:  Abnova™ FS0022.200uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053435
  • 2138.00€ / 200 microlitros
Fecha estimada de envío
12-09-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Advantages
  • Dual colored probes for fast, sensitive, and specific detection
  • Work on metaphase spread, paraffin embedded, and frozen tissue
  • Identify gene amplification, loss, and translocation
  • High signal to noise ratio
  • Low cross reactivity
Especificaciones
Especificaciones
Fluorescent In Situ Hybridization (Cell), Fluorescent In Situ Hybridization (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections)
Split FISH Probe
200 uL
DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 250 uL
ROS1 Split FISH Probe
Store at 4°C in the dark.