Learn More
Fisherbrand™ Cast Iron Base
For use with rods with a diameter of 12mm and length of 1000mm.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11779327
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Acrylic blue paint
  • Supplied individually
  • Base opening of 160mm
Especificaciones
Especificaciones
Nickel
Base opening of 160mm
Rods with 12mm diameter and 1000mm long
Stand
Stand