Learn More
ROCK2(C-term) Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Especificaciones
Antígeno ROCK2(C-term)
Concentración 0.35 mg/mL
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Conjugado Unconjugated
Formato Liquid
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16809774
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
20248-1-AP-150UL
150 μL
325.38€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 13-12-2021
16819774
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
20248-1-AP-20UL
20 μL
121.38€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 13-12-2021
Descripción
Descripción
This antibody is specific to ROCK2.
The function of this protein remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
ROCK2(C-term)
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Polyclonal
-20°C
0.35 mg/mL
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
IgG
Antigen Affinity Chromatography