Learn More
ROCK2(C-term) Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 20248-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16809774
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This antibody is specific to ROCK2.
The function of this protein remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
ROCK2(C-term)
Polyclonal
Unconjugated
ROCK2
KIAA0619, p164 ROCK 2, Rho kinase 2, ROCK2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
19878, 25537, 9475
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O75116, P70336, Q62868
ROCK2
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat