missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROCK2(C-term) Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 20248-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16819774

  • 109.00€ / 20 microlitros

Envío estimado: 02-11-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

This antibody is specific to ROCK2.

The function of this protein remains unknown.
Especificaciones

Especificaciones

ROCK2(C-term)
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O75116, P70336, Q62868
KIAA0619, p164 ROCK 2, Rho kinase 2, ROCK2
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
19878, 25537, 9475
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
ROCK2
Liquid
ROCK2
Peptide
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Mouse, Human, Rat
Videos
SDS
Documentos
Certificados