Learn More
RNF17 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno RNF17
Concentración 0.62 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16822785
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
24302-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16812785
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
24302-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
RNF17 also termed as ring finger protein 17 is a 1623 amino acid protein, which contains 1 ring type zinc finger and 4 tudor domains. RNF17 is specifically expressed in testis. The RING finger motif presents in many ubiquitin E3 ligases. RNF17 interacts with all four members of the Mad family (Mad1, Mxi1, Mad3 and Mad4), which are basic-helix-loop-helix-leucine zipper transcription factors of the Myc oncoprotein network. RNF17 is component of the tectonic-like complex, which is required for ciliogenesis and sonic hedgehog/SHH signaling. RNF17 is able to form dimers or polymers both in vitro and in vivo, indicating that it may play a role in the assembly of RNF17 granules. RNF17 encodes a novel key regulator of spermiogenesis.
Especificaciones
Especificaciones
RNF17
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q99MV7, Q9BXT8
30054, 56163
RNF17 Fusion Protein Ag20144
Primary
-20°C
RNF17
0.62 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Mmip 2, ring finger protein 17, RNF17, SPATA23, TDRD4
Rnf17
IgG
Antigen Affinity Chromatography