missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RNF167 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | RNF167 |
---|---|
Concentración | 0.17 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16823115
|
Proteintech
24618-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16813115
|
Proteintech
24618-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
May act as an E3 ubiquitin-protein ligase, or as part of the E3 complex, which accepts ubiquitin from specific E2 ubiquitin-conjugating enzymes, such as UBE2E1, and then transfers it to substrates, such as SLC22A18. May play a role in growth regulation involved in G1/S transition.Especificaciones
RNF167 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q91XF4, Q9H6Y7 | |
26001, 70510 | |
RNF167 Fusion Protein Ag18383 | |
Primary | |
-20°C | |
RNF167 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
5730408C10Rik, LP2254, ring finger protein 167, RING105, RNF167 | |
RNF167 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |