missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RNF135 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | RNF135 |
---|---|
Concentración | 0.45 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16823605
|
Proteintech
25061-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16813605
|
Proteintech
25061-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by RNF135 contains a RING finger domain, a motif present in a variety of functionally distinct proteins and known to be involved in protein-protein and protein-DNA interactions. This gene is located in a chromosomal region known to be frequently deleted in patients with neurofibromatosis.Especificaciones
RNF135 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8IUD6, Q9CWS1 | |
71956, 84282 | |
RNF135 Fusion Protein Ag18821 | |
Primary | |
-20°C | |
RNF135 |
0.45 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
L13, REUL, RIG I E3 ubiquitin ligase, ring finger protein 135, Riplet, RNF135 | |
Rnf135 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |