Learn More
Rituximab Mouse, FITC, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  ACROBiosystems RIB-FY35c-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17126651
  • 2455.00€ / 200 microgramos
Descripción
Descripción
Rituximab Monoclonal antibody specifically detects Rituximab.
Especificaciones
Especificaciones
Rituximab
FITC
200 μg
Primary
IgG1
Monoclonal
Hybridoma
RUO
-20°C, aviod light